Läs mer
Gibco™ EpiLife™ CF Kit
Produktkod. 11657124 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
11657124 500 ml
1 options
Produktkod. 11657124 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer MEPICF500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
EpiLife™ CF Kit
Ett sterilt, flytande medium framställt utan kalciumklorid för långvarig, serumfri odling av humana epidermala keratinocyter och humana hornhinneepitelceller. Detta basala medium kräver tillsats av kalcium plus ett lämpligt tillskott före användning. Kalciumklorid tillhandahålls som en separat komponent med varje flaska med medium. EpiLife förlänger avsevärt livslängden in vitro för humana epidermala keratinocyter jämfört med andra serumfria mediasystem. Detta basala medium är fritt från animaliskt ursprung och innehåller essentiella och icke-essentiella aminosyror, vitaminer, andra organiska föreningar, spårmineraler och oorganiska salter. Den innehåller inte antibiotika, antimykotika, hormoner, tillväxtfaktorer eller proteiner. EpiLife™ Mediet är HEPES- och bikarbonatbuffrat och är designat för användning i en inkubator med en atmosfär av 5 % CO2 och 95 % luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Keratinocytceller, epitelceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp CF Kit
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser HEPES, Fenolrött
Utan tillsatser Ingen kalciumklorid
Produktlinje Cascade Biologics , EpiLife
Kvantitet 500 ml
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Typ av kultur Däggdjurscellodling