Läs mer
Gibco™ EpiLife™ CF/PRF-kit
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
Ett sterilt, flytande medium för långvarig, serumfri odling av humana epidermala keratinocyter och humana hornhinneepitelceller. EpiLife™ CF/PRF framställs utan kalciumklorid och fenolrött. Eftersom denna produkt är fri från fenolröd, är denna produkt idealisk för onkologiska studier och när fluorescerande mikroskopi ska användas. EpiLife™ förlänger avsevärt livslängden in vitro för humana epidermala keratinocyter jämfört med andra serumfria mediasystem. När det används för celldifferentiering kräver basmediet tillsats av kalcium plus ett lämpligt tillväxttillskott före användning. Detta basala medium är fritt från animaliskt ursprung och innehåller essentiella och icke-essentiella aminosyror, vitaminer, andra organiska föreningar, spårmineraler och oorganiska salter. Den innehåller inte antibiotika, antimykotika, hormoner, tillväxtfaktorer eller proteiner. EpiLife™ Mediet är HEPES- och bikarbonatbuffrat och är designat för användning i en inkubator med en atmosfär av 5 % CO2 och 95 % luft.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Keratinocytceller, epitelceller |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | CF/PRF-kit |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | HEPES |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött, Ingen kalciumklorid |
| Produktlinje | Cascade Biologics™ , EpiLife™ |
| Visa mer |