Description
En definierad, steril, koncentrerad (100X) lösning avsedd att användas med EpiLife™ medium till odling av humana epidermala keratinocyter. EDGS är inte avsedd att användas med Medium 154. EDGS innehåller alla tillväxtfaktorer och hormoner som är nödvändiga för tillväxten av mänskliga epidermala keratinocyter. Varje flaska innehåller rätt mängd tillskott för en 500 ml flaska EpiLife™ medium. EDGS innehåller:
renat bovint serumalbumin
renat bovint transferrin
hydrokortison
rekombinant human insulinliknande tillväxtfaktor typ 1 (rhIGF-1)
prostaglandin E2 (PGE2)
rekombinant human epidermal tillväxtfaktor (rhEGF) Nötkreatursprodukterna i EDGS har isolerats från djur av nordamerikanskt ursprung. Isoleringsprocessen för dessa komponenter inkluderar steg som inaktiverar virus. Alla komponenter i EDGS är mer än 95 % rena.
Spécification
Spécification
| Innehåll och lagring | minus 20 grader C |
| Celltyp | Keratinocytceller |
| Koncentration | 100 X |
| Produkttyp | Tillväxttillägg |
| Sterilitet | Sterila |
| Produktlinje | Cascade Biologics, EpiLife |
| Kvantitet | 5 ml |
| Frakt skick | Torr is |
| Art | Människa |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?