Läs mer
Gibco™ EpiLife™ Medium, med 60μ M kalcium
Produktkod. 11684842 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11684842 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11684842 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer MEPI500CA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1004.00 SEK
    863.65 SEK / 500ml
    Save 140.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
EpiLife är ett sterilt, flytande medium som framställs med 60 μM kalciumklorid för långvarig, serumfri odling av humana epidermala keratinocyter och mänskliga hornhinneepitelceller.
EpiLife är ett sterilt, flytande medium som framställs med 60 μM kalciumklorid för långvarig, serumfri odling av humana epidermala keratinocyter och mänskliga hornhinneepitelceller. Detta basala medium kräver tillsats av ett lämpligt tillväxttillskott innan användning. EpiLife Mediet förlänger i hög grad livslängden för humana epidermala keratinocyter i vitro jämfört med andra serumfria mediesystem. Detta basala medium är fritt från animaliskt ursprung och innehåller essentiella och icke-essentiella aminosyror, vitaminer, andra organiska föreningar, spårämnen och oorganiska salter. Den innehåller inte antibiotika, antimykotika, hormoner, tillväxtfaktorer eller proteiner. EpiLife Medium är HEPES och bikarbonat buffrat och avsett för användning i en inkubator med en atmosfär på 5 % CO2 och 95 % luft.
För att stödja plätering och långsiktig proliferation av mänskliga keratinocyter EpiLife måste Medium kompletteras med utvalda hormoner och tillväxtfaktorer. Vi erbjuder ett urval av tillväxttillskott för odling av mänskliga keratinocyter. Vänligen se Mediums EpiLife användarguide för att avgöra det bästa tillskottsvalet för dina ändamål. Tillskotten innehåller alla tillväxtfaktorer, hormoner och extrakt som behövs för tillväxt av mänskliga keratinocyter i EpiLife Medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Keratinocytceller, epitelceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt, cGMP
Form Vätska
Produkttyp EpiLife Medium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser HEPES, Fenolrött
Utan tillsatser Inga antibiotika
Produktlinje Cascade Biologics, EpiLife
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Oorganiska salter Kalcium
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Typ av kultur Däggdjurscellodling