Läs mer
Epimedin C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epimedin C |
| CAS | 110642-44-9 |
| Molekylformel | C39 H50 O19 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[[6-deoxy-2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-α-L-mannopyranosyl]oxy]-7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[[6-deoxy-2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-α-L-mannopyranosyl]oxy]-7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methyl-2-butenyl)- (9CI), 3-[[6-Deoxy-2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-α-L-mannopyranosyl]oxy]-7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one, Baohuoside VI, Epimedin C |
| InChI formel | InChI=1S/C39H50O19/c1-14(2)6-11-19-21(54-38-32(50)29(47)26(44)22(13-40)55-38)12-20(41)23-27(45)35(33(56-34(19)23)17-7-9-18(51-5)10-8-17)57-39-36(30(48)25(43)16(4)53-39)58-37-31(49)28(46)24(42)15(3)52-37/h6-10,12,15-16,22,24-26,28-32,36-44,46-50H,11,13H2,1-5H3/t15-,16-,22+,24-,25-,26+,28+,29-,30+,31+,32+,36+,37-,38+,39-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C2=C(O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)C(=O)c5c(O)cc(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c(CC=C(C)C)c5O2 |
| IUPAC-namn | 3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-methyl-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 822.8 |
| Formel vikt | 822.2946 |