Läs mer
Epinastinhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30462129
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462129 10 mg
1 options
Produktkod. 30462129 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3383.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Epinastine hydrochloride
CAS 108929-04-0
Analyt- eller komponentnamn Epinastine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H15 N3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (13bRS)-9,13b-Dihydro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine hydrochloride, 1H-Dibenz[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine, 9,13b-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Alesion, Elestat, Epinastine hydrochloride, WAL 801CL
InChI formel InChI=1S/C16H15N3.ClH/c17-16-18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19(15)16;/h1-8,15H,9-10H2,(H2,17,18);1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.NC1=NCC2N1c3ccccc3Cc4ccccc24
IUPAC-namn (13bRS)-9,13b-Dihydro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amin hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 285.77
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 285,1033 g/mol