Learn More
Epinastin hydroklorid, Mikromol™
Description
Epinastinhydroklorid
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Epinastine hydrochloride |
| CAS | 108929-04-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Epinastine hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C16 H15 N3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | (13bRS)-9,13b-Dihydro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine hydrochloride, 1H-Dibenz[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine, 9,13b-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Alesion, Elestat, Epinastine hydrochloride, WAL 801CL |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15N3.ClH/c17-16-18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19(15)16;/h1-8,15H,9-10H2,(H2,17,18);1H |
| LEDER | Cl.NC1=NCC2N1c3ccccc3Cc4ccccc24 |
| IUPAC-namn | (13bRS)-9,13b-Dihydro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amin hydroklorid |
| Show More |