Läs mer
Thermo Scientific Chemicals (-)-epinefrin (+)-bitartratsalt, 98+%
Produktkod. 11996881 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11996881 1 g Glasflaska 1g
11926891 5 g Glasflaska 5g
11936891 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11996881 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 430140010
 Begränsad artikel
I lager
(-)-Epinefrin (+)-bitartratsalt, CAS # 51-42-3, även känt som adrenalin, är ett monoamin- och katekolaminhormon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • (-)-Epinefrin (+)-bitartratsalt, är ett hormon
  • Det är en monoamin och katekolamin
Användningsområden
  • (-)-Epinefrin (+)-bitartratsalt ärα -adrenerga ochβ -adrenerg receptoragonist
  • Det kan användas i fettregionen för att minimera blodförlusten
  • Det är potentiellt en trombocytagonist vid framställning av optimal trombocytaggregometri 96-brunnars plattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-42-3
Molekylformel C13H19NO9
Molekylvikt (g/mol) 333.29
MDL-nummer MFCD00035077
InChI-nyckel YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
Synonym L-Adrenaline (+)-bitartrate salt, L-Adrenaline D-hydrogentartrate
PubChem CID 124080922
LEDER O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 155,0 °C
Färg Vitt till gult
Förlust vid torkning 0,5% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,3674
Specifik rotation -20° till -24° (20 °C, 589 nm) (c=4, 1M HCl)
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxibutandisyra; 4-[(IR)-1-hydroxi-2-(metylamino)etyl]bensen-1,2-diol
Formel vikt 333.29
Procent renhet 98+%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faresætning
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.