Läs mer
(±)-Epinephrine-d3 (N-methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Epinephrine-D3 (Adrenaline) |
| CAS | 1189977-29-4 |
| Molekylformel | C9 2H3 H10 N O3 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13 H,5H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 4-[1-hydroxy-2-(trideuteriomethylamino)ethyl]benzene-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.22 |
| Formel vikt | 186.1084 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |