Läs mer
(+/-)-Epinephrine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Adrenaline Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 219.0662 |