Läs mer
Epinephrine Sulfonic Acid-d3, TRC
Produktkod. 30240870
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240870 10 mg
30240632 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240870 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE58860710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1346604-55-4
Molekylformel C9H10D3NO5S
Molekylvikt (g/mol) 250.29
Synonym 3,4-Dihydroxy-alpha-[(methyl-d3-amino)methyl]benzenemethanesulfonic Acid, 3,4-Dihydroxy-alpha-[(methyl-d3-amino)methyl]-alpha-toluenesulfonic Acid;
LEDER [2H]C([2H])([2H])NCC(c1ccc(O)c(O)c1)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Epinephrine Sulfonic Acid-d3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO5S/c1-10-5-9(16(13,14)15)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-12H,5H2,1H3,(H,13,14,15)/i1D3
Formel vikt 250.0703