Läs mer
Epinephrine Sulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epinephrine Sulfonic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO5S/c1-10-5-9(16(13,14)15)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-12H,5H2,1H3,(H,13,14,15) |
| Formel vikt | 247.0514 |
| Procent renhet | >95% |