Läs mer
Epinin HCl, MP Biomedicals
Produktkod. 11409414 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11409414 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11409414 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522265380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 SEK
    1507.28 SEK / 100mg
    Save 77.72 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Epinine HCL
CAS 62-32-8
Molekylformel C9H14ClNO2
MDL-nummer MFCD00035074
Kvantitet 100 mg
Synonym n-methyldopamine hydrochloride, methyldopamine hydrochloride, epinine hydrochloride, ephinine hydrochloride, deoxyepinephrine hydrochloride, unii-zv3mg8pax3, zv3mg8pax3, 3,4-dihydroxyphenylethylmethylamine hydrochloride, 4-2-methylaminoethyl pyrocatechol hydrochloride, 3,4-dihydroxyphenyl-1-methylamino-2-ethane hydrochloride
InChI-nyckel JCDRZCWRRLKLTB-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[Cl-].CNCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
IUPAC-namn väte 4-[2-(metylamino)etyl]bensen-1,2-diolklorid
Molekylvikt (g/mol) 203.67
PubChem CID 86470
Formel vikt 203.67