Läs mer
Epirubicin hydrochloride, Thermo Scientific™
Cell-permeable anthracycline anti-tumor antibiotic
3037.92 SEK - 10004.01 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 56390-09-1 |
|---|---|
| Molekylformel | C27H30ClNO11 |
| Molekylvikt (g/mol) | 579.983 |
| MDL-nummer | MFCD00941448 |
| InChI-nyckel | MWWSFMDVAYGXBV-DPZLWMTJSA-N |
| Synonym | Epiadriamycin |
| PubChem CID | 123134690 |
| IUPAC-namn | (7S,9S)-7-[(2R,4R,5R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride |
| LEDER | CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)CO)O)N)O.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15403189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60411.MA |
10mg |
3037.92 SEK
10mg |
Beräknad leverans: 25-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15413189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60411.MC |
100mg |
10004.01 SEK
100mg |
Beräknad leverans: 28-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 56390-09-1 | |
| 579.983 | |
| MWWSFMDVAYGXBV-DPZLWMTJSA-N | |
| 123134690 | |
| CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)CO)O)N)O.Cl |
| C27H30ClNO11 | |
| MFCD00941448 | |
| Epiadriamycin | |
| (7S,9S)-7-[(2R,4R,5R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride |
Specifikationer
| Epirubicin hydrochloride | |
| C27H30ClNO11 | |
| 14,3623 | |
| Soluble in DMSO to 100mM, or in ethanol to 10mM | |
| CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)CO)O)N)O.Cl | |
| 579.983 | |
| 579.98 |
| 56390-09-1 | |
| MFCD00941448 | |
| Epiadriamycin | |
| MWWSFMDVAYGXBV-DPZLWMTJSA-N | |
| (7S,9S)-7-[(2R,4R,5R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride | |
| 123134690 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 260-145-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QI9295750
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold