Läs mer
Episilvestrol, MedChemExpress
Beskrivning
Episilvestrol is a derivative of silvestrol, isolated from the fruits and twigs of Aglaia silvestris, and is a specific eIF4A-targeting translation inhibitor, with antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Episilvestrol |
| CAS | 697235-39-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C34H38O13 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (38.19 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C([C@H]([C@H]1C2=CC=CC=C2)[C@@H](O)[C@]3(O)[C@@]1(C4=CC=C(OC)C=C4)OC5=CC(O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)CO)CO[C@H]6OC)=CC(OC)=C35)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 654.66 |
| Formel vikt | 654.66 |
| Visa mer |