Läs mer
Epitestosterone Sulfate Triethylamine Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epitestosterone Sulfate Triethylamine Salt |
| CAS | 182296-42-0 |
| Molekylformel | C25H43NO5S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Androst-4-en-3-one, 17-(sulfooxy)-, (17α)-, compd. with N,N-diethylethanamine (1:1), Epitestosterone 17-Sulfate Triethylammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O5S.C6H15N/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(24-25(21,22)23)19(15,2)10-8-16(14)18;1-4-7(5-2)6-3/h11,14-17H,3-10H2,1-2H3,(H,21,22,23);4-6H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-;/m0./s1 |
| LEDER | CCN(CC)CC.C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2OS(=O)(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 469.68 |
| Formel vikt | 469.2862 |