Läs mer
Epitiostanol (Contains up to 15% 3Alpha,4Alpha-Epithioandrostan Isomer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epitiostanol |
| CAS | 2363-58-8 |
| Molekylformel | C19 H30 O S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (2alpha,3alpha,5alpha,17beta)-2,3-Epithioandrostan-17-ol, 2alpha,3alpha-Epithio-5alpha-androstan-17beta-ol, 10275S, Epithiostanol, NSC 194684, Thiodrol, 2alpha,3alpha-Epithio-17-methyl-5alpha-androstan-17beta-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30OS/c1-18-8-7-14-12(13(18)5-6-17(18)20)4-3-11-9-15-16(21-15)10-19(11,14)2/h11-17,20H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@@H]5S[C@@H]5C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.51 |
| Formel vikt | 306.2017 |