missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Eplerenone 7-Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eplerenone 7-Carboxylic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O6/c1-20-6-3-13(24)9-12(20)10-14(19(26)27)18-15-4-7-22(8-5-17(25)29-22)21(15,2)11-16-23(18,20)28-16/h9,14-16,18H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27)/t14-,15+,16-,18+,20+,21+,22-,23-/m1/s1 |
| Formel vikt | 400.1886 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?