Läs mer
Eplerenone hydroxisyra kaliumsalt, TRC
Produktkod. 30374706
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374706 5 mg
30374528 10 mg
30371519 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30374706 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5887805MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95716-98-6
Molekylformel C24 H31 O7 . K
Molekylvikt (g/mol) 470.6
Synonym Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, 7-methyl ester, potassium salt (1:1), (7α,11α,17α)-, Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, 7-methyl ester, monopotassium salt, (7α,11α,17α)- (9CI), SC 70303, Eplerenone Hydroxyacid Potassium Salt, 9,11α-Epoxy-17-hydroxy-7α-(methoxycarbonyl)-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21-carboxylic acid potassium salt, Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, 7-methyl ester, potassium salt (1:1), (7α,11α,17α)-, Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, 7-methyl ester, monopotassium salt, (7α,11α,17α)- (9CI), SC 70303, Eplerenone Hydroxyacid Potassium Salt, 9,11α-Epoxy-17-hydroxy-7α-(methoxycarbonyl)-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21-carboxylic acid potassium salt
IUPAC-namn kalium; 3-[(1R,2S,9R,10R,11S,14R,15S,17R)-14-hydroxy-9-metoxykarbonyl-2,15-dimetyl-5-oxo-18-oxapentacyklo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]oktadec-6-en-14-yl]propanoat
LEDER [K+].COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]34O[C@@H]3C[C@@]5(C)[C@@H](CC[C@@]5(O)CCC(=O)[O-])[C@H]14
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eplerenone Hydroxyacid Potassium Salt
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H32O7.K/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(28)30-3)19-16-5-8-23(29,9-6-18(26)27)22(16,2)12-17-24(19,21)31-17;/h10,15-17,19,29H,4-9,11-12H2,1-3H3,(H,26,27);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-;/m1./s1
Formel vikt 470.1707