Läs mer
Tocris Bioscience™ Eplerenone
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18054612
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18054612 10 mg
18014302 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18054612 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2397/10
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Selective mineralocorticoid receptor antagonist
Selective mineralocorticoid (aldosterone) receptor antagonist (IC50 = 360 nM). Displays > 27-fold selectivity over androgen, progesterone and estrogen receptors (IC50 > 10 μM). Orally active antihypertensive in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107724-20-9
Molekylformel C24H30O6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eplerenone
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 414.5
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 417.516