missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Eplivanserin hemifumarate

Beskrivning
Eplivanserin hemifumarate is a potent and selective 5-HT2A antagonist (IC50 values are 5.8 and 120 and >100 nM for 5-HT2A, 5-HT2B and 5-HT2C, respectively). Attenuates cocaine-induced hyperactivity. Increases dopamine (DA) release in rat medial prefrontal cortex (mPFC); potentiates haloperidol-induced DA release in the mPFC and nucleus accumbens.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1Z,2E)-1-(2-Fluorophenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one O-[2-(dimethylamino)ethyl]oxime hemifumarate |
| CAS | 130580-02-8 |
| Synonym | SR-46349 hemifumarate, SR-46349B |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | 5-HT2A Receptor Antagonists |
| Molekylformel | C19H21FN2O2.0.5C4H4O4 |
| Formel vikt | 386.42 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?