Läs mer
Eplivanserin (mixture), MedChemExpress
Beskrivning
Eplivanserin mixture (SR-46349 mixture) is a selective serotonin reuptake inhibitor and a 5-HT2A receptor antagonist, extracted from patent WO 2005/002578 A1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eplivanserin (mixture) |
| CAS | 130581-13-4 |
| Färg | Pink |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H21FN2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | SR-46349 (mixture) |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (380.66 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC=C(/C=C/C(C2=CC=CC=C2F)=N/OCCN(C)C)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.38 |
| Visa mer |