Läs mer
Eppendorf epMotion™ 96 Flex
Produktkod. 30090330 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 1,00μ L
Produktkod. Volym (metrisk)
30090330 0,5 till 1,00μ L
1 options
Produktkod. 30090330 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 5069000519
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lyft dina labbarbetsflöden med epMotion™ 96 Flex. Bearbeta 96- och 384-brunnars plattor effektivt och dra nytta av ISO-kalibrerade och utbytbara dispenseringshuvuden. Den ergonomiska driften är också enkel i laminärflödesskåp. Beställ lämpligt utmatningshuvud och strömkabel separat.
  • Designad för samtidig 96-kanals pipettering för bekväm bearbetning av både 96-brunns- och 384-brunnsplattor.
  • Utbytbart doseringshuvud täcker ett brett volymspektrum och kan rymma mindre än 96 spetsar för maximal flexibilitet.
  • Det innovativa användargränssnittet vid enhetens bas möjliggör ergonomisk användning av epMotion™ 96 Flex i biosäkerhetsskåp.
  • Doseringshuvuden kalibrerade enligt ISO 23783-2-standarder säkerställer hög pipetteringsnoggrannhet och precision samt reproducerbarhet i dina analyser.
Vänligen beställ lämpligt doseringshuvud och nätkabel separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ≤4,5 % till≤ 1,0 % / beroende på spetsar och pipettvolym
Produkttyp Automatiserat pipetteringssystem
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kanaler 96
Material Polypropen, Rostfritt stål, Polyeten
Volym (metrisk) 0,5 till 1,00μ L
Inkluderar 2-lägesreglage och TipHolder för epMotion™ 96 Flex för användning med epT.I.P.S.™ Motion Reloads
Gränssnitt Digital
Driftsvillkor Luftkuddesystem
Operativsystem Elektronisk
Precision ≤2,5 till 1,5 % beroende på spets och pipettvolym
Sterilitet Icke-steril
Spetsmaterial Polypropen
Tips Typ Ladda om systemet
Elektriska krav 230 VAC spänning
Spänning 100 till 240 V
Wattal 175 W
Amperage 0,729 A