missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

EPN, TRC

Produktkod. 30376291
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376291 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30376291 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE588900100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material EPN
CAS 2104-64-5
Molekylformel C14 H14 N O4 P S
Kvantitet 100 mg
Synonym Phosphonothioic acid, phenyl-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl) ester (9CI), Phosphonothioic acid, phenyl-, O-ethyl O-(p-nitrophenyl) ester (8CI), Phosphonothioic acid, phenyl-, ethyl p-nitrophenyl ester (7CI), EPN, EPN 300, NSC 404840, NSC 8943, O-ETHYL O-(P-NITROPHENYL) PHENYLPHOSPHONOTHIOATE, O-Ethyl O-(4-nitrophenyl) benzenethionophosphonate, O-Ethyl O-(4-nitrophenyl) phenylphosphonothioate, O-Ethyl O-(p-nitrophenyl) phenylphosphonothioate, O-Ethyl O-p-nitrophenyl benzenethiophosphonate, Santox
InChI formel InChI=1S/C14H14NO4PS/c1-2-18-20(21,14-6-4-3-5-7-14)19-13-10-8-12(9-11-13)15(16)17/h3-11H,2H2,1H3
LEDER CCOP(=S)(Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2ccccc2
IUPAC-namn ethoxy-(4-nitrophenoxy)-phenyl-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molekylvikt (g/mol) 323.3
Formel vikt 323.0381
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.