Läs mer
Agilent BioTek Epoch 2 Microplate Spectrophotometer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17287809 Handla allt Agilent BioTek Produkter
Modell:
EPOCH2NS
EPOCH2NSC
EPOCH2TS
EPOCH2TSC
Inkluderar:
Endast pekskärm
Ingen pekskärm; Ingen kyvettport
Kyvettport
Pekskärm; Kyvettport
BioTek Epoch 2-mikroplatta spektrofotometer ger utmärkt prestanda för UV-Vis-absorbansmätningar. Endast för forskning. Ej för diagnostik.
BioTek Epoch 2-mikroplatta spektrofotometer ger utmärkt prestanda för UV-Vis-absorbansmätningar. Mätningar kan utföras i mikroplattor med 6 till 384 brunnar, kyvetter och i mikrovolymprover med den tillgängliga Take3-mikrovolymplattan. Det breda våglängdsområdet möjliggör tillämpningar från nukleinsyre- och proteinkvantifiering i låg UV till mikrobiella tillväxtanalyser med högre våglängder
Epoch 2 är lätt att använda och det valfria pekskärmsgränssnittet gör det enkelt att välja fördefinierade protokoll eller att definiera anpassade program. Endpoint-, kinetisk-, spektral- och brunnområdesskanning, plus inkubation och skakning möjliggör omfattande tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektortyp Fotodiod
Ljuskälla Xenonblixtlampa
Mäthastighet 96 brunnar: 8 sek., 384 brunnar: 14 sek.
Noggrannhet ±2 nm
Certifikat och efterlevnad CE- och TUV-märkt. RoHS-kompatibel.
För användning med (applikation) Kvantifiering av nukleinsyra och protein till ELISA och mikrobiella tillväxtanalyser
Höjd (engelska) 22 tum
Hertz 50/60 Hz
Inkluderar Pekskärm; Kyvettport
Modell EPOCH2TSC
Våglängdsområde 200 till 999 nm, steg om 1 nm