Läs mer
Epolamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epolamine |
| CAS | 2955-88-6 |
| Molekylformel | C6H13NO |
| Kvantitet | 10 mL |
| Synonym | 1-Pyrrolidineethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine, 2-(1-Pyrrolidino)ethanol, 2-(1-Pyrrolidinyl)ethanol, 2-(Pyrrolidinyl)ethanol, 2-Pyrrolidinoethanol, N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine, N-(beta-Hydroxyethyl)pyrrolidine, NSC 26883 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h8H,1-6H2 |
| LEDER | OCCN1CCCC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.17 |
| Formel vikt | 115.0997 |