Läs mer
Tocris Bioscience™ Epoprostenol
Beskrivning
Endogenous prostanoid that is a potent agonist at IP prostanoid receptors. Inhibits platelet aggregation and induces vasodilation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epoprostenol |
| CAS | 61849-14-7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C20H31NaO5 |
| Formel vikt | 374.45 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.453 |