Läs mer
Epostane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epostane |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31NO3/c1-18-8-6-16-14(15(18)7-9-20(18,3)25)5-10-22-19(16,2)11-13(12-23)17(24)21(22,4)26-22/h14-16,24-25H,5-11H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18-,19+,20-,21+,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 357.2304 |