Läs mer
Epothilone A, MedChemExpress
Produktkod. 16491349
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491349 1 mg
16458407 5 mg
16435718 10 mg
16433366 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491349 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13503
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Epothilone A is a competitive inhibitor of the binding of [3H] paclitaxel to tubulin polymers, with a Ki of 0.6-1.4 μM.
Epothilone A is a competitive inhibitor of the binding of [3H] paclitaxel to tubulin polymers, with a Ki of 0.6-1.4 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Epothilone A
Fysisk form Solid
CAS 152044-53-6
Färg White
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H39NO6S
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Epo A
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (253.21 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C[C@H](O)C1(C)C)O[C@H](/C(C)=C/C2=CSC(C)=N2)C[C@]3([H])O[C@]3([H])CCC[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C1=O
Molekylvikt (g/mol) 493.66
Formel vikt 493.66
Procent renhet 98.61%