Learn More
Epothilone A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491349
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
16491349 1 mg 1mg
16458407 5 mg 5mg
16435718 10 mg 10mg
16433366 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16491349 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13503
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Epothilone A is a competitive inhibitor of the binding of [3H] paclitaxel to tubulin polymers, with a Ki of 0.6-1.4 μM.
Epothilone A is a competitive inhibitor of the binding of [3H] paclitaxel to tubulin polymers, with a Ki of 0.6-1.4 μM.
Tekniske data
Chemical Name or Material Epothilone A
Physical Form Solid
CAS 152044-53-6
Color White
Quantity 1 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C26H39NO6S
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Synonym Epo A
Solubility Information DMSO : 125 mg/mL (253.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C[C@H](O)C1(C)C)O[C@H](/C(C)=C/C2=CSC(C)=N2)C[C@]3([H])O[C@]3([H])CCC[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 493.66
Formula Weight 493.66
Percent Purity 98.61%
Grade Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.