Läs mer
Epothilon B (syntetisk), TRC
Produktkod. 30382701
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382701 10 mg
30377337 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30382701 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE58899010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 152044-54-7
Molekylformel C27 H41 N O6 S
Molekylvikt (g/mol) 507.68
Synonym Patupilone (Epothilone B)
IUPAC-namn (1S,3S,7S,10R,11S,12S,16R)-7,11-dihydroxy-8,8,10,12,16-pentametyl-3-[(E)-1-(2-metyl-1,3-tiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-4,17-dioxabicyklo[14.1.0]heptadekan-5,9-dion
LEDER C[C@H]1CCC[C@@]2(C)O[C@H]2C[C@H](OC(=O)C[C@H](O)C(C)(C)C(=O)[C@H](C)[C@H]1O)\C(=C\c3csc(C)n3)\C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Epothilone B (synthetic)
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H41NO6S/c1-15-9-8-10-27(7)22(34-27)12-20(16(2)11-19-14-35-18(4)28-19)33-23(30)13-21(29)26(5,6)25(32)17(3)24(15)31/h11,14-15,17,20-22,24,29,31H,8-10,12-13H2,1-7H3/b16-11+/t15-,17+,20-,21-,22-,24-,27+/m0/s1
Formel vikt 507.2655