Läs mer
Epothilone D, MedChemExpress
Produktkod. 16466418
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16466418 10 mg
16463466 25 mg
16449007 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16466418 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15278
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Epothilone D (KOS 862) is a potent microtubule stabilizer.
Epothilone D (KOS 862) is a potent microtubule stabilizer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Epothilone D
Fysisk form Powder
CAS 189453-10-9
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H41NO5S
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym KOS 862
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.38 mM)
LEDER O=C(O[C@@H](C/C=C(CCC[C@@H]([C@@H]([C@H](C1=O)C)O)C)/C)/C(C)=C/C2=CSC(C)=N2)C[C@@H](C1(C)C)O
Molekylvikt (g/mol) 491.68
Formel vikt 491.68
Procent renhet 95.0%