Läs mer
Epothilon D (syntetisk), TRC
Produktkod. 30138412
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138412 25 mg
30133034 1 mg
30006339 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138412 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE58900025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 189453-10-9
Molekylformel C26 H39 N O5 S
Molekylvikt (g/mol) 477.66
IUPAC-namn (4S,7R,8S,9S,13Z,16S)-4,8-dihydroxy-5,5,7,9-tetrametyl-16-[(E)-1-(2-metyl-1,3-tiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-1-oxacyklohexadec-13-en-2,6-diaon
LEDER C[C@H]1CCC\C=C/C[C@H](OC(=O)C[C@H](O)C(C)(C)C(=O)[C@H](C)[C@H]1O)\C(=C\c2csc(C)n2)\C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Epothilone D (synthetic)
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C26H39NO5S/c1-16-11-9-7-8-10-12-21(17(2)13-20-15-33-19(4)27-20)32-23(29)14-22(28)26(5,6)25(31)18(3)24(16)30/h8,10,13,15-16,18,21-22,24,28,30H,7,9,11-12,14H2,1-6H3/b10-8-,17-13+/t16-,18+,21-,22-,24-/m0/s1
Formel vikt 477.2549