Läs mer
Epoxiconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epoxiconazole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13ClFN3O/c18-15-4-2-1-3-14(15)16-17(23-16,9-22-11-20-10-21-22)12-5-7-13(19)8-6-12/h1-8,10-11,16H,9H2/t16-,17-/m0/s1 |
| Formel vikt | 329.0731 |
| Procent renhet | >95% |