Läs mer
MedChemExpress Epoxomicin
Produktkod. 16416346
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
16416346 100 μg
1 options
Produktkod. 16416346 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY13821
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Epoxomicin (BU-4061T) is an epoxyketone-containing natural product and a potent, selective and irreversible proteasome inhibitor. Epoxomicin covalently binds to the LMP7, X, MECL1, and Z catalytic subunits of the proteasome and potently inhibits primarily the chymotrypsin-like activity. Epoxomicin can cross the blood-brain barrier. Epoxomicin has strongly antitumor and anti-inflammatory activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 554.72 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 134381-21-8
Produkttyp Natural Products
Renhet 95.0%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (180.27 mM∣Need ultrasonic)
Synonym BU-4061T
Mål Proteasome∣Apoptosis
Kvantitet 100 μg