Läs mer
MedChemExpress Epoxomicin
Produktkod. 16421389
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16421389 1 mg
1 options
Produktkod. 16421389 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY13821
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Epoxomicin (BU-4061T) is an epoxyketone-containing natural product and a potent, selective and irreversible proteasome inhibitor. Epoxomicin covalently binds to the LMP7, X, MECL1, and Z catalytic subunits of the proteasome and potently inhibits primarily the chymotrypsin-like activity. Epoxomicin can cross the blood-brain barrier. Epoxomicin has strongly antitumor and anti-inflammatory activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 554.72 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 134381-21-8
Produkttyp Natural Products
Renhet 95.0%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (180.27 mM∣Need ultrasonic)
Synonym BU-4061T
Mål Proteasome∣Apoptosis