Läs mer
Cytiva Epoxiaktiverad Sepharose™ 6B Medium
Produktkod. 11534915 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
15 g
Förpackningsstorlek:
15g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11534915 15 g 15g
1 options
Produktkod. 11534915 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17048001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Ett föraktiverat medium för immobilisering av olika ligander inklusive sockerarter genom koppling av hydroxi-, amino- eller tiolgrupper på liganden till Sepharose 6B via en 12-atoms hydrofil distansarm
  • Grupp som ska kopplas: -NH2, -OH eller -SH
  • Matris: Agaros, 6 %
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
  • Distansarm: hydrofil 12 atomer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Matris 6 % agaros
Partikelstorlek 90μ m
pH 2 till 14
Kvantitet 15 g
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) För immobilisering av olika ligander inklusive sockerarter genom koppling av hydroxi-, amino- eller tiolgrupper på liganden till Sepharose 6B via en 12-atoms hydrofil distansarm