Beskrivning
- Epoxikroppshus motstår stötar.
- Idealisk för generella labb- och fälttillämpningar.
- Kompatibel med de flesta märken av pH-mätare.
- Ag/AgCl-kombinationsreferenselektroderna har en slagtålig epoxikropp.
- Elektroder ger en snabb, stabil respons och är idealiska för långvariga avläsningar.
- Gelfylld design kräver praktiskt taget inget underhåll.
- 127 mm L x 12 mm diameter.
- Max 176 °F (80 °C) temperatur.
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC och 6-stift |
| Korsning | Enkel |
| Material | Epoxy |
| Temperatur (metrisk) Drift | 80 °C (max.) |
| Typ | pH-elektrod |
| För användning med (applikation) | Används för allmänna ändamål, långvariga pH-avläsningar |
| Intern referens | Ag/AgCl-kombination |
| Temperatur (engelska) Drift | 176 °F (max.) |
| Längd (engelska) | 5 tum |
| Längd (engelska) Kabel | 3.3 ft. |
| Visa mer |