Läs mer
Fisherbrand™ Enbrunns ståltrådstativ
Produktkod. 11717285 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Positioner:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
11717285 1 Varje
1 options
Produktkod. 11717285
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara ett enda upprättstående centrifugrör. One-Well Steel Wire Rack är den idealiska lösningen för begränsad arbetsyta. Stabil, epoxibelagd ståltråd är gjuten till en enda brunn med en cirkulär basring för att hålla rören säkert på plats. Fullt autoklaverbar och fryskompatibel.
  • Idealisk för små utrymmeskrav.
  • Robust enkelrörsförvaring för 50 ml tuber.
  • Rymmer koniskt eller rundbottnat rör.
  • Gjuten cirkulär basring håller röret på plats.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Diverse
Håller Rör (29 mm), Rör (5 ml)
Material Epoxibelagt stål
Positioner 1
Form Cirkulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 50 ml rör
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (metriskt). -40 °C min.
Mått (L x B x H) 90 x 67 x 67 mm
Diameter (metrisk) öppning 29 mm
Produkttyp Provrör Enkelställ
Hyllor Hold (Håll)
Array 1 x 1