Läs mer
Fisherbrand™ Enbrunnsanslutande rörställ
Produktkod. 11727285 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Positioner:
1
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
11727285 1 Paket med 5
1 options
Produktkod. 11727285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.00 SEK
    301.94 SEK / Paket med 5
    Save 79.06 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara ett enda rör eller anslut så många enstaka ställ som behövs. Fisherbrand™ One-Well Connecting Tube Racks är idealiska för begränsade arbetsutrymmen. Designad för att säkert hålla koniska och rundbottnade 50 ml rör. Tillverkad av robust, helt autoklaverbar polypropen.
  • Stabil förvaring med ett rör för begränsad arbetsyta på bänken
  • Gjuten cirkulär basring håller koniska eller rundbottnade rör på plats
  • Förreglade ställ kan användas ensamma rack eller länkas för att bilda en linje
  • Anpassa ett rörställ genom att ansluta så många ställ som behövs
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blandade (blå, grön, orange, rosa, gul)
Håller Rör (29 mm), Rör (5 ml)
Material Polypropen
Positioner 1
Form Ring
Staplingsbar Ja, sammankoppling
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 50 ml rör
Antal per förpackning 5 vardera
Kvantitet 5 vardera
Mått (L x B x H) 83 x 70 x 67mm
Diameter (metrisk) öppning 29 mm
Produkttyp Enbrunnsanslutningsrörstativ
Hyllor 2 nivåer
Array 1 x 1