Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Epoxibelagd Multi Roll Tape Dispenser i stål
Produktkod. 10558861
Change view
Produkttyp:
Tejpdispenser
Produktkod. Produkttyp
10558861 Tejpdispenser
1 options
Produktkod. 10558861 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer H134680000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-02-2027
Scienceware™ Write-On™ Märkningstejp eller valfri tejp med 7,6 cm (3 tum) ID-kärnan passar på trumman på denna multi-roll dispenser
  • Stor skrivyta, 10,2 x 15,2 cm (4 x 6 tum) för att förbereda tejpetiketter
  • Inbyggd tandad skäregg
  • Inkluderar skivor för att förhindra att rullar binder mot varandra
Specifikationer
Produkttyp Tejpdispenser
Färg Rött
Höjd (metrisk) 11 cm
För användning med (utrustning) 7,6 cm ID Tejpa
Kvantitet 1 st