Läs mer
Fisherbrand™ Trådcentrifuger flaskställ
Produktkod. 11805870 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Array:
2 x 3
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Array Förpackningsstorlek
11805870 2 x 3 Varje
1 options
Produktkod. 11805870
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer stora prover och flaskor upp till 60 mm i diameter. Fisherbrand™ Trådcentrifugflaskställ kan användas med koniska, runda eller plattbottnade kärl.
  • Rymmer flaskor och kärl upp till 60 mm dia
  • Kemiskt resistenta epoxibelagda stålgaller
  • Lämplig för koniska, runda eller plattbottnade glas- eller plaströr och flaskor
  • Autoklaveringsbar
  • Slitsad botten
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Flaska (55 mm till 60 mm)
Material Stål, epoxi
Positioner 1
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja, när de är tomma
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Transport eller provhantering
För användning med (utrustning) Kärl upp till 60 mm dia.
Kvantitet 1 vardera
Mått (L x B x H) 205 x 135 x 104 mm
Längd (metrisk) 205 mm
Diameter (metrisk) Well 60 mm
Produkttyp Flaskställ
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 104 mm
Array 2 x 3
Bredd (metrisk) 135 mm