Läs mer
Fisherbrand™ Trådrörstativ
Produktkod. 11749128 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Positioner:
15
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
11749128 15 Varje
1 options
Produktkod. 11749128
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Transport eller handtag med lock samples.Fisherbrand™ Wire Tube Rack har en slitsad botten för att hålla rören upprätt.
  • Kemiskt resistenta epoxibelagda stålgaller
  • Brunnsdiameter: 18mm
  • Array: 3 x 5
  • Slitsad botten
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Rör (15 ml), Rör (18 mm)
Material HDPE
Positioner 15
Form Rektangulära, rundade hörn
Staplingsbar Ja, när de är tomma
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Koniska, runda eller plattbottnade glas- eller plaströr och flaskor
För användning med (utrustning) 15 och 50 ml rör
Kvantitet 1 vardera
Mått (L x B x H) 13.8 x 8.9 x 7.42 cm
Längd (metrisk) 13.8 cm
Diameter (metrisk) öppning 18 mm
Inkluderar Slitsad botten
Produkttyp Rörställ
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 7.42 cm
Array 3 x 5
Bredd (metrisk) 8.9 cm