Läs mer
BRAND™ Ståltrådspåsställ
Produktkod. 11342560 Handla allt Brand Produkter
Change view
Inkluderar:
100 säckar för avfallshantering av polypropen
Stå bara
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11342560 Stå bara Varje
10098790 100 säckar för avfallshantering av polypropen Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342560 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 759703
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av epoxibelagd ståltråd. BRAND™ Steel Wire Bag Stand inkluderar gummifötter för att förhindra glidning. Finns med polypropen- eller polyamidpåsar.
  • Tillverkad av epoxibelagd ståltråd
  • Gummifötter förhindrar glidning.
  • Finns med polypropen- eller polyamidpåsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Epoxibelagd
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Avfallspåsar
Inkluderar Stå bara
Material Ståltråd
Höjd (metrisk) 250 mm
Diameter (metrisk) 12 cm
Produkttyp Stå