Läs mer
Epredia™ Epoxidiagnosglas
Produktkod. 10393881 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Räkna väl:
1
3
4
5
8
10
12
Färg:
Blått
Svart
Vitt
Diameter (metrisk):
10 mm Well
11,43 mm Brunn
13 mm Well
14 mm Well
5 mm Tja
6 mm Tja
6,7 mm brunn
8 mm Tja
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räkna väl Färg Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10393881 3 Svart 14 mm Well Paket med 100
10106260 3 Svart 10 mm Well Paket med 100
10588681 10 Svart 6,7 mm brunn Paket med 100
10777371 8 Svart 6 mm Tja Paket med 100
13535770 1 Vitt 13 mm Well Paket med 100
10484681 1 Blått 8 mm Tja Paket med 100
12675187 4 Blått 8 mm Tja Paket med 100
15283219 4 Blått 8 mm Tja Paket med 1000
15391361 4 Vitt 11,43 mm Brunn Paket med 100
16389485 5 Vitt 8 mm Tja -
10529261 12 Vitt 5 mm Tja Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10393881 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer X1XER303B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    912.66 SEK
    757.50 SEK / Paket med 100
    Save 155.16 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Dessa hydrofoba beläggningar binder vätskor som appliceras på brunnarna och håller kvar vätskor i brunnsområdet. Ren, platt och lämplig för omedelbar användning
  • Binder och håller vätskor som appliceras på brunnsområdet
  • Tillhandahåller vätbara brunnar för färgning och odling av cellkulturer
  • Förhindrar korskontaminering
  • Hydrofoba beläggningar är mycket hållbara och tål de starkaste fläckarna
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 25 mm
Bredd (metrisk) 75 mm
Material Epoxy
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Diagnostisk bild
Räkna väl 3
Färg Svart
Diameter (metrisk) 14 mm Well