Läs mer
Epredia™ Epoxidiagnosglas
Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Blått
Svart
Vitt
Diameter (metrisk):
10 mm Well
11,43 mm Brunn
13 mm Well
14 mm Well
5 mm Tja
6 mm Tja
6,7 mm brunn
8 mm Tja
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
- Binder och håller vätskor som appliceras på brunnsområdet
- Tillhandahåller vätbara brunnar för färgning och odling av cellkulturer
- Förhindrar korskontaminering
- Hydrofoba beläggningar är mycket hållbara och tål de starkaste fläckarna
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 25 mm |
| Bredd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Epoxy |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | Diagnostisk bild |
| Räkna väl | 1 |
| Färg | Blått |
| Diameter (metrisk) | 8 mm Tja |