Läs mer
Beschreibung
- Binder och håller vätskor som appliceras på brunnsområdet
- Tillhandahåller vätbara brunnar för färgning och odling av cellkulturer
- Förhindrar korskontaminering
- Hydrofoba beläggningar är mycket hållbara och tål de starkaste fläckarna
- Autoklaveringsbar
Spezifikation
Spezifikation
| Längd (metrisk) | 25 mm |
| Bredd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Epoxy |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | Diagnostisk bild |
| Räkna väl | 8 |
| Färg | Svart |
| Diameter (metrisk) | 6 mm Tja |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?