Läs mer
Mettler Toledo™ Epoxi / grafit konduktivitetssonder
Produktkod. 11927801 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Modell:
InLab™ 738
InLab™ 738-10m
InLab™ 738-5M
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11927801
Brand: Mettler Toledo™ 51344122
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En 4-polig konduktivitetssond med integrerad temperatursensor och ansluten 10m kabel.
InLab738-10m fungerar över ett brett mätområde och kan användas för många olika provtyper. Den integrerade temperatursensorn kompenserar för skillnaden i temperatur mellan provet och referenstemperaturen.
  • Robust plastkropp ger fullt skydd
  • IP67 klassad; Helt skyddad mot inträngning av vatten och damm
  • Öppen spetsdesign för enkel sköljning och minimera provöverföring
  • För allmänna mätningar i fält eller fabrik
Specifikationer
  • Mätområde: 0,01 till 1000 mS/cm
  • Temperaturområde: 0° till 100 °C
  • Kabel och kontakter: 10m IP67 LTW
  • Cellkonstant: 0,57 cm -1
  • Celltyp: Fyra grafitstolpar
  • Skaftmaterial: Epoxi
  • Skaftdiameter: 12mm
  • Skaftlängd: 120mm
  • ISM: Nej
  • Temperatursond: NTC 30 kOhm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 0,57 cm -1
För användning med (applikation) För många olika provtyper
Typ Konduktivitetssond
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 5 m
Material Epoxi, grafit
Mätområden 0,01 till 1000 mS/cm
Sond 4-polig
Inkluderar Robust plastskaft
Modell InLab™ 738-5M