Läs mer
Mettler Toledo™ Epoxi / grafit konduktivitetssonder
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Modell:
InLab™ 738
InLab™ 738-10m
InLab™ 738-5M
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
InLab738-10m fungerar över ett brett mätområde och kan användas för många olika provtyper. Den integrerade temperatursensorn kompenserar för skillnaden i temperatur mellan provet och referenstemperaturen.
- Robust plastkropp ger fullt skydd
- IP67 klassad; Helt skyddad mot inträngning av vatten och damm
- Öppen spetsdesign för enkel sköljning och minimera provöverföring
- För allmänna mätningar i fält eller fabrik
Specifikationer
- Mätområde: 0,01 till 1000 mS/cm
- Temperaturområde: 0° till 100 °C
- Kabel och kontakter: 10m IP67 LTW
- Cellkonstant: 0,57 cm -1
- Celltyp: Fyra grafitstolpar
- Skaftmaterial: Epoxi
- Skaftdiameter: 12mm
- Skaftlängd: 120mm
- ISM: Nej
- Temperatursond: NTC 30 kOhm
Certifikat
ISO 9001, CE
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 0,57 cm -1 |
| Kontakttyper | LTW (IP67) |
| Celltyp | 4 grafitstolpar |
| För användning med (applikation) | För många olika provtyper |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Konduktivitetssond |
| Beskrivning | Cond sond InLab 738-10m |
| Diameter (metrisk) kropp | 12 mm |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 10.00 m |
| Visa mer |