Läs mer
Hach Lange™ Epoxy IntelliCAL PHC201 Standard Gel Filled pH Electrode
Produktkod. 15272588
Change view
Längd (metrisk):
200 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
15272588 200 mm
1 options
Produktkod. 15272588 Leverantör Hach Lange™ Leverantörsnummer PHC20101
Beräknad leverans: 04-11-2026
Length: 200mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Korsning Ceramic Pin
Material Epoxy
pH-intervall 0 to 14
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 80°C
Typ pH Electrode
Typ av fyllningslösning Non-refillable gel
För användning med (utrustning) HQd series Laboratory and Portable meters
Inkluderar Intellical PHC201 Standard pH probe, calibration certificate, and Basic User Manual.
Sond Standard
Temperaturområde (metriskt). 0°C to 80°C
Längd (metrisk) 200 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm